Przejdź do
SRP0344
EGFR active mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonim(y):
ERBB, ERRP, Wa5, epidermal growth factor receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Biological source:
mouse
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
62 kDa
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
aqueous solution
mol wt
62 kDa
packaging
pkg of 10 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... EGFR(13649)
General description
Mouse EGFR (GenBank Accession No. NM_207655/ NP_997538), amino acids 670-1210 with C-terminal Flag-tag, MW = 62 kDa, expressed in SF9 cells via a Baculovirus expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0351SRP0348SRP5325
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
biological source
human
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
62 kDa
mol wt
62 kDa
mol wt
67.5 kDa
mol wt
~89 kDa
UniProt accession no.
Q01279
UniProt accession no.
P09619
UniProt accession no.
P17948
UniProt accession no.
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)