Przejdź do
SRP0348
Flt1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
VEGFR1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor receptor)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
67.5 kDa
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
67.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FLT1(2321)
General description
Human Flt1 ( GenBank Accession No. AF063657), amino acids 783-end with N-terminal His-tag, MW=67.5 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will transfer 1 nmol phosphate to the tyrosine substrate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6307SRP0349SRP0351
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
biological source
human
biological source
-
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
mol wt
67.5 kDa
mol wt
~94 kDa
mol wt
54.2 kDa
mol wt
62 kDa
form
aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)