Kluczowe dokumenty
SRP0343
Sigma-Aldrich
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥22% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD117, KIT, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Wybierz wielkość
10 μG
2010,00 zł
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2010,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥22% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
53.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KIT(3815)
Opis ogólny
Ludzki cKit (V560G) (GenBank Accession No. NM_000222), aminokwasy 544-końcowe z N-końcowym His-tagiem, MW=50 kDa, wyrażony w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mauro Picardo et al.
The Journal of investigative dermatology, 131(6), 1182-1185 (2011-05-14)
Cutaneous pigmentation is regulated by a complex melanogenic network in which skin cells synthesize growth factors and cytokines. Mutations in genes encoding these regulators modify their expression and/or functionality, leading to altered signaling pathways and contributing to altered skin phenotypes.
Y Yarden et al.
The EMBO journal, 6(11), 3341-3351 (1987-11-01)
Structural features of v-kit, the oncogene of HZ4 feline sarcoma virus, suggested that this gene arose by transduction and truncation of cellular sequences. Complementary DNA cloning of the human proto-oncogene coding for a receptor tyrosine kinase confirmed this possibility: c-kit