SRP0328
PADI-3 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Peptidyl arginine deiminase, type III
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥60% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
75 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
0.25 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PADI3(51702)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3