SRP0323
KDM4DL human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
KDM4D-like, KDM4DL, lysine (K)-specific demethylase 4E
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KDM4E(390245)
Opis ogólny
Ludzki KDM4DL, znany również jako JMJDE (GenBank Accession No. NM_001161630), aminokwasy 2-337 z N-końcowym tagiem GST, MW = 65 kDa, wyrażany w komórkach Sf9 przy użyciu systemu ekspresji Baculovirus.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sophie Beyer et al.
The Journal of biological chemistry, 283(52), 36542-36552 (2008-11-06)
Posttranslational histone modifications serve to store epigenetic information and control both nucleosome assembly and recruitment of non-histone proteins. Histone methylation occurs on arginine and lysine residues and is involved in the regulation of gene transcription. A dynamic control of these
Barna D Fodor et al.
Genes & development, 20(12), 1557-1562 (2006-06-02)
Histone lysine trimethyl states represent some of the most robust epigenetic modifications in eukaryotic chromatin. Using a candidate approach, we identified the subgroup of murine Jmjd2 proteins to antagonize H3K9me3 at pericentric heterochromatin. H3K27me3 and H4K20me3 marks are not impaired