Kluczowe dokumenty
SRP0315
Sigma-Aldrich
JARID1A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
KDM5A, RBP2, lysine (K)-specific demethylase 5A
Wybierz wielkość
20 μG
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
125 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KDM5A(5927)
Opis ogólny
Ludzki JARID1A, znany również jako KDM5A i RBBP2, (GenBank Accession No. NM_001042603), aminokwasy 1-1090 z C-końcowym tagiem FLAG, MW = 125 kDa, wyrażany w komórkach Sf9 za pomocą systemu ekspresji Baculovirus.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura J C M van Zutven et al.
Genes, chromosomes & cancer, 45(5), 437-446 (2006-01-19)
Chromosome rearrangements are found in many acute leukemias. As a result, genes at the breakpoints can be disrupted, forming fusion genes. One of the genes involved in several chromosome aberrations in hematological malignancies is NUP98 (11p15). As NUP98 is close
Xue Zhou et al.
Cancer research, 70(10), 4214-4221 (2010-04-22)
Histone H3 lysine 4 (H3K4) trimethylation (H3K4me3) at the promoter region of genes has been linked to transcriptional activation. In the present study, we found that hypoxia (1% oxygen) increased H3K4me3 in both normal human bronchial epithelial Beas-2B cells and
Alexander Roesch et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 18(9), 1249-1257 (2005-04-02)
In malignant melanomas, the loss of cell cycle control is thought to be due to a lack of retinoblastoma protein (pRb)-activity. Members of the previously described family of retinoblastoma-binding proteins (RBPs) are supposed to act as pRb-modulating factors. Based on