Kluczowe dokumenty
SRP0310
Sigma-Aldrich
HDAC6 H216A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HD6, JM21, histone deacetylase 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥75% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
161 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
0.65 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HDAC6(10013)
Opis ogólny
HDAC6 (deacetylaza histonowa 6) należy do rodziny białek HDAC. HDAC są odpowiedzialne za deacetylację histonów jądrowych i białek niehistonowych, w tym czynników transkrypcyjnych. Mutacja H216A skutkuje katalitycznie nieaktywną HDAC6.
Ludzka HDAC6 z mutacją H216A (GenBank Accession No. NM_006044), pełnej długości z N-końcowym znacznikiem GST, MW= 161kDa, wyrażona w systemie ekspresji Baculovirus.
Działania biochem./fizjol.
HDAC6 (deacetylaza histonowa 6) bierze udział w kontroli mikrotubul, chemotaksji zależnej od czynnika wzrostu, odpowiedzi na stres w obecności nieprawidłowo sfałdowanego białka i inwazji guza. Bierze również udział w obecności jądrowej β-kateniny i aktywacji c-myc za pośrednictwem EGF (naskórkowego czynnika wzrostu). W modelu mysim HDAC6 jest zaangażowany w nowotworzenie indukowane onkogenami. HDAC6 jest główną deacetylazą dla α-tubuliny, a tym samym bierze udział w ruchliwości komórek. Jest również zaangażowana w tworzenie SG (granulek stresowych) i białek SG. Mutacje w 3′-UTR genu HDAC6 hamują posttranskrypcyjną regulację, w której pośredniczy hsa-miR-433. Powoduje to nadekspresję HDAC6, a tym samym chondrodysplazję sprzężoną z chromosomem X.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiaqi Liu et al.
Journal of translational medicine, 14, 7-7 (2016-01-10)
Histone deacetylase (HDAC) inhibitors are widely used in clinical investigation as novel drug targets. For example, panobinostat and vorinostat have been used to treat patients with melanoma. However, HDAC inhibitors are small-molecule compounds without a specific target, and their mechanism
Histone deacetylase 6 binds polyubiquitin through its zinc finger (PAZ domain) and copurifies with deubiquitinating enzymes.
Hook SS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99, 13425-13425 (2002)
Loss of a-Tubulin Acetylation Is Associated with TGF-?-induced Epithelial-Mesenchymal Transition.
Gu S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291, 5396-5396 (2016)
Li S. et al.
Neurology, 41, 112-116 (2010)
A mutation in the 3'-UTR of the HDAC6 gene abolishing the post-transcriptional regulation mediated by hsa-miR-433 is linked to a new form of dominant X-linked chondrodysplasia.
Simon D, et al.
Human Molecular Genetics, 19, 2015-2015 (2010)