Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2840,00 zł
recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥436 pmol/min-μg
mol wt
37 kDa
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTSL2(1515)
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥436 pmol/min-μg | specific activity ≥8100 pmol/min-μg | specific activity ≥3900 pmol/min-μg | specific activity ≥18 pmol/min-μg |
| Gene Information human ... CTSL2(1515) | Gene Information human ... CTSS(1520) | Gene Information human ... CTSL(1514) | Gene Information human ... CTSF(8722) |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| recombinant expressed in FreeStyle™ 293-F cells | recombinant expressed in FreeStyle™ 293-F cells | recombinant expressed in FreeStyle™ 293-F cells | recombinant expressed in FreeStyle™ 293-F cells |
| mol wt 37 kDa | mol wt 37 kDa | mol wt 36 kDa | mol wt 53 kDa |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?