Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2840,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
specific activity
≥8100 pmol/min-μg
mol wt
37 kDa
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTSS(1520)
General description
Human cathepsin S (GenBank Accession No. NM_004079.3), CD33 signal peptide (amino acids 1-16) + cathepsin S (amino acids 17-331), with C-terminal HIS tag, MW = 37 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells. Cathepsin S belongs to the cysteine cathepsin protease family. It has limited tissue expression, being associated with antigen-presenting cells localized in lymph and spleen, as well as other immune cells like macrophages. Human cathepsin S is produced from its corresponding CTSS gene on chromosome 1q21 and is synthesized as a pre-proenzyme.
Application
- to assess the pathogenesis of Alzheimer′s disease.
- to investigate the optimization of selectivity of Azepanone-based inhibitors.
- for the immunocytochemical detection of cathepsin-S in mouse samples.
- for incubating mouse brain sections to test the impact of cathepsin-S on perineuronal nets (PNNs) integrity.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE) |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| specific activity ≥8100 pmol/min-μg | specific activity ≥436 pmol/min-μg | specific activity ≥18 pmol/min-μg | specific activity ≥3900 pmol/min-μg |
| Gene Information human ... CTSS(1520) | Gene Information human ... CTSL2(1515) | Gene Information human ... CTSF(8722) | Gene Information human ... CTSL(1514) |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) life science and biopharma |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?