Kluczowe dokumenty
SRP0272
Sigma-Aldrich
PDE7B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Phosphodiesterase 7B, cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 7B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥40% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
aktywność właściwa
≥53 pmol/min-μg
masa cząsteczkowa
66 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PDE7B(27115)
Opis ogólny
Human PDE7B GenBank Accession No. NM_018945), (amino acids 107-end) with N-terminal GST tag, MW = 66 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 37°C
Postać fizyczna
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)