Kluczowe dokumenty
SRP0251
Sigma-Aldrich
STK33 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Serine/threonine kinase 33
Wybierz wielkość
10 μG
1760,00 zł
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥65% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
84 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... STK33(65975)
Opis ogólny
STK33 (GenBank Accession No. NM_030906.2), aminokwasy 2-końcowe, z N-końcowym tagiem GST, MW = 84 kDa, wyrażone w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która fosforyluje 1 pmol substratu MBP na minutę w temperaturze pokojowej.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)