SRP0227
SMURF1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
E3 ubiquitin ligase SMURF1, KIAA1625, SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
aktywność właściwa
≥0.0055 pmol/min-μg
masa cząsteczkowa
70 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SMURF1(57154)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki