Kluczowe dokumenty
SRP0200
Sigma-Aldrich
Peroxiredoxin I (K197Q) human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
Wybierz wielkość
100 μG
3100,00 zł
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
3100,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRDX1(5052)
Opis ogólny
Ludzka peroksydoksyna I (GenBank Accession No. NM_005614), białko pełnej długości zawierające mutację lizyny do glutaminy w pozycji 197 i N-końcowy znacznik His6, MW = 23 kDa, wyrażone w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Przydatny do badania funkcji biochemicznych.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)