Kluczowe dokumenty
SRP0197
Sigma-Aldrich
PARP9 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
B Aggressive lymphoma protein, BAL1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 9, Poly (ADP-ribose) Polymerase 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
119 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PARP9(83666)
Opis ogólny
Ludzka PARP9 (GenBank Accession No. NM_031458), pełnej długości z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 119 kDa, wyrażona w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
Jedna jednostka PARP włącza 100 pmoli poli(ADP) w ciągu 1 minuty (temperatura pokojowa) z NAD do postaci nierozpuszczalnej w kwasie.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)