Przejdź do
SRP0184
Aha1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
AHA1, AHSA1, Activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
38 kDa
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
38 kDa
packaging
pkg of 200 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... AHSA1(10598)
General description
Human recombinant full-length AHA1 with C-terminal HIS tag (GenBank Accession No. NM_012111), expressed in E. coli. MW = 38 kDa,
Application
ATPase activity assay for Hsp90alpha.
Physical form
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0409SRP0185SRP0150
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
-
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
>0.02 mg/mL
mol wt
38 kDa
mol wt
38.5 kDa
mol wt
46 kDa
mol wt
44 kDa
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)