Kluczowe dokumenty
SRP0150
Sigma-Aldrich
Set8 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
KMT5A, Lysine N-methyltransferase 5A, PR-Set7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 8, SETD8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SETD8(387893)
Opis ogólny
Ludzki SET8 (GenBank Accession No. NM_020382), (aminokwasy 195-352) z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 44 kDa, wyrażony w systemie ekspresji E. coli.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)