SRP0170
ACK1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Activated Cdc42-associated kinase 1, TNK2, Tyrosine kinase, non-receptor, 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
68 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TNK2(10188)
Opis ogólny
Human Ack1 (GenBank Accession No. NM_005781), full length (amino acids 110-476) with N-terminal GST tag, MW = 68kDa, expressed in Sf9 insect cell systems.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)