Kluczowe dokumenty
SRP0157
Sigma-Aldrich
SUV4-20h2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
KMT5C, Lysine N-methyltransferase 5C, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Opis ogólny
Human SUV4-20H2 (GenBank Accession No. NM_032701), amino acids 2-280, with N-terminal GST tag, MW = 58 kDa, expressed in E. coli expression system.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Postać fizyczna
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.