SRP0143
PRMT4 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Arginine N-methyltransferase 4, CARM1, Coactivator-associated arginine methyltransferase 1, PRMT4
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥65% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
66 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CARM1(10498)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)