Kluczowe dokumenty
SRP0134
Sigma-Aldrich
EZH2/EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells
Synonim(y):
ENX-1, EZH2, Enhancer of zeste homolog 2, KMT6A, Lysine N-methyltransferase 6A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa (RbAp48)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
opakowanie
pkg of 50 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Opis ogólny
EZH2, EED, SUZ12, RbAp48 i AEBP2 są składnikami kompleksu represyjnego polycomb 2 (PRC2). Ten wysoce konserwatywny kompleks metyluje lizynę 27 histonu H3. Odgrywa on również rolę w wyciszaniu genów i represji transkrypcji.
Zastosowanie
EZH2/EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human is useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors and selectivity profiling.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 138 mM NaCl, 0,05% Tween-20 i 10% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Astemizole Arrests the Proliferation of Cancer Cells by Disrupting the
EZH2-EED Interaction of Polycomb Repressive Complex 2
Xiangqian Kong
Journal of Medicinal Chemistry (2014)
The Polycomb Complex PRC2 and its Mark in Life
Raphael Margueron
Nature, 469(7330), 343-349 (2011)
Molecular architecture of human polycomb repressive complex 2
Claudio Ciferre
eLife, 1, e00005-e00005 (2012)
Decoding protein methylation function with thermal stability analysis.
Sayago, et al.
Nature Communications, 14, 3016-3016 (2023)