SRP0101
HDAC 1 from Plasmodium falciparum
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HD1, Histone deacetylase 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
Plasmodium falciparum
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥40% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Plasmodium falciparum ... HDAC1(813532)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3