Przejdź do
Q50120
QAE Sephadex® A-50 chloride form
Synonim(y):
Diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl Sephadex®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
1028,50 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
1028,50 zł
Cena katalogowa1210,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
bead size
40-125 μm (dry)
Quality Segment
pore size
~200,000 Da exclusion limit
operating pH
2-10
capacity
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
compatibility
mode of use strong anion exchange chromatography
General description
Q50120-100G′s updated product number is GE17-0200-01
Application
QAE Sephadex® is used in protein chromatography, ion exchange chromatography, anion exchange media, resins and separation media. QAE Sephadex® has been used to develop methods to detect copper in water samples, resveratrol in beer, and indomethacin in both pharmaceuticals and urine samples.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q25120SPC25120A25120
description
-
description
-
description
-
description
-
pore size
~200,000 Da exclusion limit
pore size
~30,000 Da exclusion limit
pore size
-
pore size
~30,000 Da exclusion limit
capacity
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
capacity
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
capacity
2.0-2.6 meq/g
capacity
3-4 meq/g ion exchange capacity
operating pH
2-10
operating pH
2-10
operating pH
-
operating pH
2-9
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
compatibility
mode of use strong anion exchange chromatography
compatibility
mode of use strong anion exchange chromatography
compatibility
-
compatibility
mode of use mixed weak and strong anion exchange chromatography
bead size
40-125 μm (dry)
bead size
40-125 μm (dry)
bead size
-
bead size
40-125 μm (dry)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)