Kluczowe dokumenty
SML4078
MitoBloCK-10
new
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-​Fluoro-​benzoic acid 2-​[(5-​nitro-​2-​thienyl)​methylene]​hydrazide, 3-Fluoro-N’- [(5-nitro-2-thienyl)methylene]benzohydrazide, MB-10, Mitochondrial import blockers of the Carla Koehler laboratory-10
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8FN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Mitochondrial import blocker of substances requiring inner membrane translocon TIM23.
MitoBloCK-10 (MB-10) is mitochondrial import blocker of substances requiring inner membrane translocon TIM23 (TIM23) in yeast and mammalian mitochondria. It appears that MB-10 targets Tim44 of the PAM complex. MitoBloCK-10 does not alter respiraton. MB-10 inhibits cardiac development and induces apoptosis in Zebrafish embryos. It inhibits bladder cancer cell growth in vitro and in vivo.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A first-in-class TIMM44 blocker inhibits bladder cancer cell growth
Cell Death & Disease, 15(3), 204-204 (2024)
Non Miyata et al.
The Journal of biological chemistry, 292(13), 5429-5442 (2017-02-09)
Diverse protein import pathways into mitochondria use translocons on the outer membrane (TOM) and inner membrane (TIM). We adapted a genetic screen, based on Ura3 mistargeting from mitochondria to the cytosol, to identify small molecules that attenuated protein import. Small