SML4072
Tetrahydroberberine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-Canadine, (±)-Tetrahydroberberine, 5,8,13,13a-tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-alpha]quinolizine, Canadine
About This Item
pochodzenie biologiczne
(Corydalis yanhusuo)
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Działania biochem./fizjol.
Tetrahydroberberine (Canadine), an isoquinoline alkaloid isolated from corydalis tuber, is a potent dopamine D2 receptor antagonist (pKi = 6.08) and nicotinic acetylcholine receptor (α4β2, α4β4, α7, α1β, 1γδ) modulator. Tetrahydroberberine alleviates high-fat diet-induced hyperlipidemia and induces clearance of low-density lipoprotein and intermediate-density lipoprotein in mice.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3