Merck
SML4025
Sigma-Aldrich
Drp1 inhibitor, SC9
new
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[6-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-1-(phenylmethyl)-5-pyrimidinyl]-2-[(5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)thio]-N-methylacetamide, SC9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NC2=NC(SCC(N(C(C(N3)=O)=C(N)N(CC4=CC=CC=C4)C3=O)C)=O)=NN2C(C)=C1
Działania biochem./fizjol.
Cell penetrant, potent and selective inhibitor of GTPase activity of dynamin-related protein 1 (Drp1).
Drp1 inhibitor SC9 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of GTPase activity of dynamin-related protein 1 (Drp1) that binds to a switch I-adjacent grove (SWAG) on Drp1. SC9 inhibits Drp1-Fis1 interaction in cells and eases the burden of Drp1-mediated pathologies such as LPS-induced mitochondrial dysfunction. It rescues mice from LPS-induced endotoxemia.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luis Rios et al.
Nature communications, 14(1), 4356-4356 (2023-07-20)
The large cytosolic GTPase, dynamin-related protein 1 (Drp1), mediates both physiological and pathological mitochondrial fission. Cell stress triggers Drp1 binding to mitochondrial Fis1 and subsequently, mitochondrial fragmentation, ROS production, metabolic collapse, and cell death. Because Drp1 also mediates physiological fission