Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23N3O2·C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.50
MDL number:
NACRES:
NA.28
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC(C(O)C)=O.ONC(/C=C/C(C=C1)=CC=C1CNCCC2=C(C)NC3=CC=CC=C23)=O
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Panobinostat (LBH589) is an orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor (class I HDAC1/2/3/8 IC50 = 2.5/13.2/2.1/277 nM; IIA HDAC4/5/7/9 IC50 = 203/7.8/531/5.7 nM; IIB HDAC6/10 IC50 = 10.5/2.3 nM, IV HDAC11 IC50 = 2.7 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Panobinostat (LBH589) is an orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor (class I HDAC1/2/3/8 IC50 = 2.5/13.2/2.1/277 nM; IIA HDAC4/5/7/9 IC50 = 203/7.8/531/5.7 nM; IIB HDAC6/10 IC50 = 10.5/2.3 nM, IV HDAC11 IC50 = 2.7 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML4015-10MG | 04065271203310 |
| SML4015-50MG | 04065271203327 |