Merck
SML3997
Sigma-Aldrich
FOY-251 mesylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-benzeneacetic acid, methanesulfonate; 4-(4-Guanidinobenzoyloxy)phenylacetic acid, methanesulfonate, CC6 mesylate salt, Camostat active metabolite, FOY 251 mesylate salt, FOY 305 active metabolite, FOY-305 active metabolite, FOY251 mesylate salt, GBPA mesylate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N3O4·CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=C(NC(N)=N)C=C1)OC2=CC=C(CC(O)=O)C=C2.O=S(O)(C)=O
Klucz InChI
JXMOPIDYHUYOED-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Aktywny metabolit inhibitora proteazy serynowej podobnej do trypsyny Camostat (FOY-305) o działaniu hamującym transmembranową proteazę serynową 2 (TMPRSS2).
FOY-251 jest inhibitorem proteazy serynowej podobnej do trypsyny i aktywnym metabolitem doustnego leku Camostat/FOY-305 (IC50 trypsyny = 51/55 nM dla FOY-305/FOY-251; IC50 kalikreiny/plazminy w osoczu = 1,48/2,64 μM dla FOY-305 i 2,32/12,5 μM dla FOY-251). FOY-251 i FOY-305 są również silnymi inhibitorami transbłonowej proteazy serynowej 2 (TMPRSS2 IC50 = 6,2/33,3 nM przez FOY-305/FOY-251), która przygotowuje białko kolca SARS-CoV-2 do wejścia do komórki gospodarza.
Przestroga
Higroskopijność
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New orally active serine protease inhibitors
Journal of medicinal chemistry, 38(14), 2521-2523 (1995)
Camostat mesylate inhibits SARS-CoV-2 activation by TMPRSS2-related proteases and its metabolite GBPA exerts antiviral activity
EBioMedicine, 65, 103255-103255 (2021)
Peptidomimetic inhibitors of TMPRSS2 block SARS-CoV-2 infection in cell culture
Communications biology, 5(1), 681-681 (2022)