Merck
SML3225
trans-Clovamide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S,E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamido)propanoic acid, N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-3-hydroxy-L-tyrosine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)NC(/C=C/C2=CC(O)=C(C=C2)O)=O)O
InChI
1S/C18H17NO7/c20-13-4-1-10(8-15(13)22)3-6-17(24)19-12(18(25)26)7-11-2-5-14(21)16(23)9-11/h1-6,8-9,12,20-23H,7H2,(H,19,24)(H,25,26)/b6-3+/t12-/m0/s1
InChI key
GPZFXSWMDFBRGS-UXONFWTHSA-N
Biochem/physiol Actions
Clovamide is a phenolic compound isolated from cocoa beans that exhibits antioxidant and neuroprotective effects. Clovamide is a potent and selective inhibitor of Aβ42 aggregation.
inhibitor of Ab42 aggregation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML3225-25MG04065267455327
SML3225-5MG04065267455334