Kluczowe dokumenty
SML3608
Massonianoside B
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(2S,3R)-2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-5-(3-hydroxypropyl)-2-benzofuranyl]-2-methoxyphenyl 6-deoxy-α-L-mannopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Działania biochem./fizjol.
Massonianoside B jest przepuszczalnym dla komórek, silnym, wysoce selektywnym, odwracalnym i konkurencyjnym wobec SAM inhibitorem DOT1L (disruptor of 4 telomeric silencing 1-like), który zmniejsza komórkowe poziomy metylacji H3K79 i hamuje ekspresję docelowych genów fuzji MLL HOXA9 i MEIS1. Massonianoside B wykazuje aktywność przeciwbiałaczkową. Jest stabilny metabolicznie zarówno w ludzkich, jak i mysich mikrosomach wątroby.
Przepuszczalny dla komórek, silny, wysoce selektywny, odwracalny i konkurencyjny wobec SAM inhibitor DOT1L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Jie Chen et al.
ACS chemical biology, 14(5), 873-881 (2019-04-06)
Protein methyltransferases (PMTs) are involved in numerous biological processes and have been studied as a promising target class in the field of oncology and other diseases. Disruptor of telomeric silencing 1-like (DOT1L), a histone H3 lysine 79 (H3K79) methyltransferase, plays