Przejdź do
SML3329
Decursinol Angelate
≥98% (HPLC), PKC activator, powder
Synonim(y):
(2Z)​-2-​Methyl-2-​butenoic acid (7S)​-​7,​8-​dihydro-​8,​8-​dimethyl-​2-​oxo-​2H,​6H-​benzo[1,​2-​b:5,​4-​b′]​dipyran-​7-​yl ester, Acutilobin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Decursinol Angelate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)\C(=C/C)\C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)23-16-9-13-8-12-6-7-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/b11-5-/t16-/m0/s1
InChI key
AGABNGOXUSXQDD-XKGFZTIGSA-N
Biochem/physiol Actions
Decursinol Angelate is a pyranocoumarin isolated from medical plant Angelica gigas that exhibits potent anti-inflammatory properties. Decursinol Angelate appears to suppress type 17 helper T (Th17) cell responses in dextran sodium sulfate-induced colitis model. Decursinol Angelate reduces the production of NF-κB and COX-2 induced proinflammatory cytokine levels on TPA induced mice ear edema.
Main anti-inflammatory component of Angelica gigas extract
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3328SML3463SML3507
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to beige
color
white to beige
color
, Red to very dark purple
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decursinol Angelate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)