Przejdź do
SML3507
Hirsutine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(αE,​2S,​3R,​12bR)​-3-​Ethyl-​1,​2,​3,​4,​6,​7,​12,​12b-​octahydro-​α-​(methoxymethylene)​-indolo[2,​3-​a]​quinolizine-​2-​acetic acid methyl ester, (E)-16,17-Didehydro-17-methoxy-17,18-seco-3-beta-yohimban-16-carboxylic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC[C@@]1([H])CN(CCC2=C3NC4=C2C=CC=C4)[C@]3([H])C[C@]1([H])/C(C(OC)=O)=C\OC
InChI
1S/C22H28N2O3/c1-4-14-12-24-10-9-16-15-7-5-6-8-19(15)23-21(16)20(24)11-17(14)18(13-26-2)22(25)27-3/h5-8,13-14,17,20,23H,4,9-12H2,1-3H3/b18-13+/t14-,17-,20+/m0/s1
InChI key
NMLUOJBSAYAYEM-AZQGJTAVSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-cancer, cardioprotective, anti-hypertensive, and anti-arrhythmic activities
Hirsutine is a brain penetrant alkaloid from Uncaria rhynchophylla that exhibit anti-cancer, cardioprotective, anti-hypertensive, and anti-arrhythmic activities. It appears that hirsutine induces apoptosis in lung cancer cells through opening of mitochondrial permeability transition pore (mPTP). Hirsutine exhibit potent anti-dengue virus activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3329SML3328SML3463
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, Red to very dark purple
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)