Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H31N5O2S2 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
569.74 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=C(C4=NC5=CC(CN6CCCC6)=CN=C5S4)C=CC=C3.[xHCl]
Biochem/physiol Actions
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in cultures and in vivo.
SRT3025 is an orally active sirtuin 1 activator (Sirt1 EC1.5 ≤1 μM, Emax ≥150% and <300%) that reduces cellular acetylation of Sirt1 substrates FoxO1 (induced by RANKL ) and histone 3 (1-10 μM; murine bone marrow macrophages) and exhibits in vivo efficacy in a murine atherosclerosis model (3.18 g/kg high-cholesterol diet; mice) and ovariectomy-induced bone loss in female mice (50 & 100 mg/kg via daily p.o.).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3397-10MG | 04065268780015 |
| SML3397-50MG | 04065268780022 |