Przejdź do
SML3379
D159687
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-((3′-Chloro-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl)phenyl)urea, D 159687, N-[4-[(3′-Chloro-6-methoxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)methyl]phenyl]urea, [4-(3′-Chloro-6-methoxy-biphenyl-3-ylmethyl)phenyl]urea, [4-[[3-(3-Chlorophenyl)-4-methoxyphenyl]methyl]phenyl]urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)c2c(ccc(c2)Cc3ccc(cc3)NC(=O)N)OC
InChI
1S/C21H19ClN2O2/c1-26-20-10-7-15(12-19(20)16-3-2-4-17(22)13-16)11-14-5-8-18(9-6-14)24-21(23)25/h2-10,12-13H,11H2,1H3,(H3,23,24,25)
InChI key
RJJLUTWHJUDZFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, orally available, potent and selective PDE4D negative allosteric modulator (NAM), more effective & much less emetic than Rolipram in vivo.
D159687 is a brain-penetrant, orally available, highly potent and selective negative allosteric modulator (NAM) against phosphodiesterase 4 (PDE4) subtype PDE4D (hPDE4D7 IC50 = 27 nM; PDE4A1/B1/C1 IC50 = 2.50/1.47/6.80 μM; IC50 ≥29 μM against PDE1/2/3/5/7/8/9/10/11 subtypes). Comparing to Rolipram, D159678 offers similar in vivo efficacy on long-term memory formation by novel object recognition test (MED = 3 μg/kg mouse iv., 1 μg/kg rat p.o.), while being more effective in the scopolamine-impaired Y-maze tests (D159678/Rolipram MED = 0.1/1 μg/kg mouse iv. or 30/100 μg/kg mouse p.o.) and much less emetic in shrews/dog/monkeys (by 100-/3000-/500-fold).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2363SML0858SML0298
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)