Przejdź do
SML0858
SC-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-(4-cyanophenoxy)phenyl]-urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
386,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13ClF3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.80
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
386,75 zł
Cena katalogowa455,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SC-1 is a derivative of the multiple tyrosine kinase inhibitor sorafenib with no kinase-inhibition activity. SC-1 blocks STAT3 phosphorylation and activation with similar potency to sorafenib, and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma cell lines.
SC-1 is an inhibitor of STAT3 signaling pathway.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0298SML2843SML1404
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)