Przejdź do
SML1954
X-34
≥90% (HPLC), powder, amyloid-specific fluorescent dye
Synonim(y):
1,4-Bis(3-carboxy-4-hydroxyphenylethenyl)benzene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
X-34, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2.0 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=C(C(O)=O)C=C1C=CC2=CC=C(C=CC3=CC=C(O)C(C(O)=O)=C3)C=C2
InChI
1S/C24H18O6/c25-21-11-9-17(13-19(21)23(27)28)7-5-15-1-2-16(4-3-15)6-8-18-10-12-22(26)20(14-18)24(29)30/h1-14,25-26H,(H,27,28)(H,29,30)
InChI key
MCBNOAYTZBUCSX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fluorescent, amyloid-specific dye
X-34 is a fluorescent, amyloid-specific dye. It binds at a different site than Pittsburgh Compound B and is a highly fluorescent marker for beta-sheet structures.
X-34 (1,4-bis(3-carboxy-4-hydroxyphenylethenyl)-benzene) is one among the small-molecule γ-secretase modulators (GSMs) involved in lowering Aβ42 levels (the 42-residue isoform of the amyloid-β peptide). X-34 has also been used to visualize intracellular immunoreactive deposits with classic amyloid fibrillar ultrastructure in living transgenic Caenorhabditis elegans animals. It is also used as a histochemical stain for determining pathological changes in Alzheimer′s disease (AD).[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0959SML0621SML0652
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2.0 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
, white to light yellow to light gray
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)