Przejdź do
SML3370
BI605906
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Amino-4-(1,1-difluoro-propyl)-6-(4-methanesulfonyl-piperidin-1-yl)-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid amide, 3-Amino-4-(1,1-difluoropropyl)-6-[4-(methylsulfonyl)-1-piperidinyl]-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide, BI 605906, BI-605906
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22F2N4O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to very dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(F)(C1=C2C(SC(C(N)=O)=C2N)=NC(N3CCC(CC3)S(C)(=O)=O)=C1)F
InChI
1S/C17H22F2N4O3S2/c1-3-17(18,19)10-8-11(23-6-4-9(5-7-23)28(2,25)26)22-16-12(10)13(20)14(27-16)15(21)24/h8-9H,3-7,20H2,1-2H3,(H2,21,24)
InChI key
IYHHRZBKXXKDDY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI605906 is a selective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor (IC50 = 380 nM, [ATP] = 0.1 mM) with no potency toward 100 other kinases, including IKKα, IKKε, TBK1, and IGF1R (IC50 ≥7.6 µM). BI605906 (10 µM) effectively blocks IKK-β-dependent phosphorylation of IKKε and TBK1 in IKKα-/- MEFs upon IL-1α (5 ng/mL) induction.
Sective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor with no potency toward 100 other kinases, including IKKα, IKKε, TBK1, and IGF1R.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3239SML1392V5015
form
powder
form
powder
form
powder (flocculent)
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >50 mg/mL
color
, White to very dark gray
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)