Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Faint yellow to very dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCCC4)CCOc1nc2c(nc1C#Cc3ccccc3)nccc2
InChI
1S/C21H20N4O/c1-2-7-17(8-3-1)10-11-19-21(26-16-15-25-13-4-5-14-25)24-18-9-6-12-22-20(18)23-19/h1-3,6-9,12H,4-5,13-16H2
InChI key
MNYJJHBAEYKXEG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GK921 is an orally active transglutaminase 2 (TG2, TGase 2) inhibitor (IC50 = 7.71 μM) that effectively inhibits TG2-mediated I-κBα and p53 polymerization. GK921 induces growth arrest/cell death in renal cell carcinoma (RCC) cultures (ave GI50 = 9.05 μM) and abrogates RCC with increase in p53 level in mice in vivo (8 mg/kg 5x per wk; ACHN or CAKI-1 cells).
Orally active transglutaminase 2 (TG2, TGase 2) inhibitor in vitro and in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color , Faint yellow to very dark orange | color white to beige | color light yellow to yellow-green | color white to gray |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?