Przejdź do
SML3255
Crocetin
≥98% (HPLC), antioxidant agent, powder
Synonim(y):
α-Crocetin, 2,6,11,15-tetramethyl-2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E-hexadecaheptaenedioic acid, NSC 407300, Trans-crocetin, Transcrocetin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
38,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
38,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Crocetin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faint brown to dark brown, deep red-brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O)\C)\C
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
InChI key
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Biochem/physiol Actions
Apocarotenoid dicarboxylic acid shown to exhibit antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory, cardioprotective, and antinociceptive activity.
Crocetin is a natural apocarotenoid dicarboxylic acid, found naturally in saffron crocus and gardenia flowers, that has been shown to exhibit antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory, cardioprotective, neuroprotective, and antinociceptive activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL86284PHL86280PHL86283
Crocin 4 phyproof® Reference Substance
PHL86284
Crocin 4
Crocetin phyproof® Reference Substance
PHL86280
Crocetin
Crocin 3 phyproof® Reference Substance
PHL86283
Crocin 3
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crocetin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)