Merck
SML3266
AMD070 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-N′-((1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)-N′-(5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-yl)butane-1,4-diamine hydrochloride, AMD 070 hydrochloride, AMD 11070 hydrochloride, AMD-070 hydrochloride, AMD-11070 hydrochloride, AMD11070 hydrochloride, Mavorixafor, N′-(1H-Benzimidazol-2-ylmethyl)-N′-(S)-5,6,7,8-tetrahydro-quinolin-8-yl-butane-1,4-diamine hydrochloride, X4P-001 hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N5 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
349.47 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCCN([C@@H]1C2=NC=CC=C2CCC1)CC3=NC4=C(C=CC=C4)N3.Cl
InChI
1S/C21H27N5.ClH/c22-12-3-4-14-26(15-20-24-17-9-1-2-10-18(17)25-20)19-11-5-7-16-8-6-13-23-21(16)19;/h1-2,6,8-10,13,19H,3-5,7,11-12,14-15,22H2,(H,24,25);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
DBNMEMJSDAAGNZ-FYZYNONXSA-N
Biochem/physiol Actions
AMD070 (AMD11070) is an orally active, reversible and selective CXCR4 (CD184, fusin) antagonist (IC50 = 13 nM against 100 pM 125I-SDF-1α for binding human CD+/CXCR4+ CEM-CCRF cells) that inhibits HIV-1 replication in cultures (IC50/host cells = 2 nM/MT-4 and 26 nM/PBMCs; T-tropic HIV-1NL4.3 strain) with no host cytotoxicity even at concentrations above 23 μM.
Orally active, reversible and selective CXCR4 (CD184, fusin) antagonist that inhibits HIV-1 replication in host cell cultures.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)