Wybierz wielkość
415,00 zł
1680,00 zł
415,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(C=C1)=CC=C1F)N[C@H]2C3=CC(N4CCN(C5COC5)CC4)=CC=C3OC[C@@H]2OC(NC)=O
InChI
1S/C25H29FN4O5/c1-27-25(32)35-22-15-34-21-7-6-18(29-8-10-30(11-9-29)19-13-33-14-19)12-20(21)23(22)28-24(31)16-2-4-17(26)5-3-16/h2-7,12,19,22-23H,8-11,13-15H2,1H3,(H,27,32)(H,28,31)/t22-,23-/m0/s1
InChI key
NDEBZCZEAVMSQF-GOTSBHOMSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3229-25MG | 04065267472478 |
| SML3229-5MG | 04065267472485 |