Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H29N7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
539.59
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
C11 (LYPLAL1-IN-11) is a cell penetrant potent and selective covalent inhibitor of lysophospholipase-like 1 (LYPLAL1). C11 significant increase in glucose production in human, rat, and mouse hepatocytes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?