Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H31BF2N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.35
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
gray to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FB(O1)(F)O=C(/C=C/C2=CN=C(N(CC)CC)C=C2)C=C1/C=C/C3=CC=C(N(CC)CC)N=C3
Biochem/physiol Actions
CRANAD-3, a curcumin analog, is a brain barrier penetrant smart NIRF (near-infrared) probe for both soluble and insoluble Aβ (amyloid beta) species in vivo. CRANAD-3 could be used to monitor the decrease in Aβs after drug treatment in transgenic AD (APP/PS1) mice. CRANAD-3 is suitable for in vivo dually-amplify signal via chemiluminescence resonance energy transfer (DAS-CRET) with ADLumin-1 a brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβs
brain barrier penetrant smart NIRF probe for both soluble and insoluble Aβ (amyloid beta) species in vivo
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.5% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 0.1 mg/mL (warmed) | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?