Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
H2O: 0.1 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC=C(C=C1)/C=C/C=C/C2=CN3C(N=C(C3=O)C)=CN2)C
Biochem/physiol Actions
ADLumin-1 brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβ (amyloid beta) species. Upon binding to Aβ, ADLumin-1 chemiluminescence dramatically increases and its peak shifts from 590 nm to 540 nm. ADLumin-1 is suitable for in vivo dually-amplify signal via chemiluminescence resonance energy transfer (DAS-CRET) with CRANAD-3 a smart NIRF (near infrared fluorescence imaging) probe for Aβs. Apparently both probes bind to Aβ aggregates in close proximity.
brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβ (amyloid beta) species
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 0.1 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color faint yellow to dark orange | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?