Przejdź do
SML3058
Diquafosol tetrasodium
>95% (HPLC), purinergic receptor P2Y2 agonist, powder
Synonim(y):
Diuridine 5′-tetraphosphate, sodium salt, INS365, KPY 998, P ,P -Diuridine 5′-tetraphosphate tetrasodium salt, Up4U 4Na, Uridine 5′-(pentahydrogen tetraphosphate), P′′′→5′-ester with uridine, sodium salt (1:4), Diuridine 5′-tetraphosphate, Up4U tetrasodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N4Na4O23P4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
878.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
powder
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diquafosol tetrasodium, >95% (HPLC)
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -12.0 to -8.0°, c = 1.0 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[Na].[Na].[Na].[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)O)O
InChI
1S/C18H26N4O23P4.4Na/c23-9-1-3-21(17(29)19-9)15-13(27)11(25)7(41-15)5-39-46(31,32)43-48(35,36)45-49(37,38)44-47(33,34)40-6-8-12(26)14(28)16(42-8)22-4-2-10(24)20-18(22)30;;;;/h1-4,7-8,11-16,25-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,19,23,29)(H,20
InChI key
MHPMESDJCUICEY-FNXFGIETSA-N
General description
In clinical development for the treatment of dry eye and chronic lung disease, such as cystic fibrosis
Biochem/physiol Actions
Diquafosol (Up4U, INS365) is a selective purinergic receptor P2Y2 agonist (EC50 = 100 nM/P2Y2, 400 nM/P2Y4, 20 μM/P2Y6, >100 μM/P2Y1 by calcium mobilization using respective 1321N P2Y subtype transfectants). In addition to its in vivo efficacy in anmial dry eye models, diquafosol is also shown to enhance mucociliary clearance in sheep and stimulate vaginal moisture in ovariectomized rabbits.
P2Y2/P2Y4 purinoceptor agonist: EC50 = 0.10 μM at P2Y2, 0.4 μM at P2Y4 (20 μM at P2Y6) in 1321N astrocytoma cells infected with a retrovirus encoding the human P2Y1, P2Y2, P2Y4 and P2Y6
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3286U41256701
description
>95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
95-100%
description
-
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
95-100%
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)