Merck
SML2990
Sigma-Aldrich
dCeMM2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-((5H-[1,2,4]Triazino[5,6-b]indol-3-yl)thio)-N-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-(5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11ClN6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.82
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1=NC=C(Cl)C=C1)CSC2=NC3=C(C4=C(N3)C=CC=C4)N=N2
InChI
1S/C16H11ClN6OS/c17-9-5-6-12(18-7-9)20-13(24)8-25-16-21-15-14(22-23-16)10-3-1-2-4-11(10)19-15/h1-7H,8H2,(H,18,20,24)(H,19,21,23)
Klucz InChI
VFWVTIHYVUKNGR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
dCeMM2 jest penetrującym komórki degraderem kleju molekularnego, który indukuje ubikwitynację i degradację cykliny K poprzez wywoływanie interakcji CDK12-cykliny K z kompleksem ligazy CRL4B. dCeMM2 indukuje bliskość między CDK12-cykliną K i białkiem adaptorowym kompleksu CRL DDB1, co powoduje ubikwitynację i proteasomalną degradację cykliny K.
penetrujący komórki degrader kleju molekularnego, który indukuje ubikwitynację i degradację cykliny K poprzez indukowanie interakcji CDK12-cykliny K z ligazą CRL4B
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cristina Mayor-Ruiz et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1199-1207 (2020-08-05)
Targeted protein degradation is a new therapeutic modality based on drugs that destabilize proteins by inducing their proximity to E3 ubiquitin ligases. Of particular interest are molecular glues that can degrade otherwise unligandable proteins by orchestrating direct interactions between target