Przejdź do
SML2966
Z-RLRGG-AMC Acetate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-arginyl-L-leucyl-L-arginylglycyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-glycinamide, Z-Arg-Leu-Arg-Gly-Gly-7-amido-4-methylcoumarin, Z-Arg-Leu-Arg-Gly-Gly-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
703,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56N12O9 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
848.95 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
703,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.N([C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C40H56N12O9.C2HF3O2/c1-23(2)17-30(51-36(57)29(12-8-16-46-39(43)44)52-40(59)60-22-25-9-5-4-6-10-25)37(58)50-28(11-7-15-45-38(41)42)35(56)48-20-32(53)47-21-33(54)49-26-13-14-27-24(3)18-34(55)61-31(27)19-26;3-2(4,5)1(6)7/h4-6,9-10,13-14,18-19,23,28-30H,7-
InChI key
CMGDVBCGNGERLC-SZOHVZSOSA-N
Biochem/physiol Actions
Z-RLRGG-AMC is a fluorogenic substrate for the MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2 papain-like protease (PLpros), deubiquitinating enzyme isopeptidase T (IPaseT) and other ubiquitin C-terminal hydrolases, which consists of the Ub and ISG15 C-terminal sequences. Z-RLRGG-AMC excitation wavelength is 340 nm, and emission wavelength is 460 nm.
fluorogenic substrate for the MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2 papain-like protease (PLpros), deubiquitinating enzyme isopeptidase T (IPaseT)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2899SML2988T0273
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
protease substrate
form
film or powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)