Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł 383,35 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19Cl2N3O6S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.49
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N4CCOCC4)c1ccc(cc1)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)N[S](=O)(=O)c3[s]c(cc3)Cl
InChI
1S/C21H19Cl2N3O6S3/c22-14-1-6-18(25-34(28,29)20-8-7-19(23)33-20)17(13-14)21(27)24-15-2-4-16(5-3-15)35(30,31)26-9-11-32-12-10-26/h1-8,13,25H,9-12H2,(H,24,27)
InChI key
PQHLRGARXNPFCF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ataciguat (HMR-1766) is a soluble guanylate cyclase (sGC) activator
Soluble guanylate cyclase (sGC) activator
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?