Przejdź do
SML0353
Azimilide dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
1-[[[5-(4-Chlorophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-2,4-imidazolidinedione dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
431,80 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28ClN5O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
431,80 zł
Cena katalogowa508,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CN1CCN(CCCCN2C(=O)CN(\N=C/c3ccc(o3)-c4cccc(Cl)c4)C2=O)CC1
InChI
1S/C23H28ClN5O3.2ClH/c1-26-11-13-27(14-12-26)9-2-3-10-28-22(30)17-29(23(28)31)25-16-20-7-8-21(32-20)18-5-4-6-19(24)15-18;;/h4-8,15-16H,2-3,9-14,17H2,1H3;2*1H/b25-16-;;
InChI key
SUHOTCCGXXEWJN-DSHYBBOZSA-N
Application
Azimilide dihydrochloride may be used in the electrophysiology experiments with human ether-a-go-go-related gene 1a (HERG1a) subunit.[1]
Biochem/physiol Actions
Azimilide is a Class III antiarrhythmic; blocker of the delayed rectifier cardiac potassium channels; inhibits KV7.1 and KV11.1 potassium channels.
Azimilide is an inhibitor of human ether-a-go-go-related gene (HERG) channel. It displays a decrease in inhibitory effect in acidic pH conditions.[2]
Azimilide is an investigational class III anti-arrhythmic drug that blocks fast and slow components of the delayed rectifier cardiac potassium channels. It inhibits KV7.1 and KV11.1 potassium channels. Azimilide′s block of K+ currents is relatively selective for IKr over IKs: It potently blocks the rapidly activating component of the delayed rectifier, IKr (IC50 0.4 mM), and inhibits IKs (IC50 3 mM) with nearly 10-fold less potency. At 10 mM, it does not block the inward rectifier K+ current. It blocks (10 mM) the L-type Ca2+ current (ICa) in a use-dependent manner.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2921SML0950SML1039
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)