Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19F4N7 · C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
617.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c2c(ccc(c2)c3nc([n](c3)C)C4CCN(CC4)c5ncnc6n[nH]cc65)F.[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H19F4N7.C7H8O3S/c1-31-10-17(13-2-3-16(22)15(8-13)21(23,24)25)29-19(31)12-4-6-32(7-5-12)20-14-9-28-30-18(14)26-11-27-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-3,8-12H,4-7H2,1H3,(H,26,27,28,30);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
HDYUXDNMHBQKAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2584702 is an orally active, ATP-competitive, potent and selective ribosomal protein S6 kinase (p70 S6 kinase, p70S6K, S6K1) inhibitor (IC50 = 4 nM; selective over 83 other kinases and 45 cell surface markers). LY2584702 inhibits HCT116 cellular S6 phosphorylation (IC50 0.1-0.24 μM) and shows anti-tumor efficacy in U87MG glioblastoma and HCT116 colon carcinoma xenograft models in vivo (2.5 mg/kg bid. po.).
Orally active, ATP-competitive, potent and selective ribosomal protein S6 kinase (p70 S6 kinase, p70S6K, S6K1) inhibitor with in vivo anti-tumor efficacy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML2892-25MG | 04061842590759 |
| SML2892-5MG | 04061842590766 |