Wybierz wielkość
5 MG
536,00 zł
25 MG
1740,00 zł
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H32N6O3
Masa cząsteczkowa:
536.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Glutor, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color , white to beige to brown | color white to beige | color white to beige |
Biochem/physiol Actions
Glutor is a potent inhibitor of glucose uptake that targets glucose transporters GLUT1, -2, and -3. Inhibition of glucose uptake by glutor leads to upregulation of GLUT3 and GLUT1 expression. Glutor potently and selectively suppresses growth of a variety of cancer cell lines. Glutor and glutaminase inhibitor CB-839 synergistically inhibit tumor cell growth.
potent inhibitor of glucose uptake that targets glucose transporters GLUT-1, -2, and -3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Elena S Reckzeh et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1214-1228 (2019-07-16)
Cancer cells sustain growth by altering their metabolism to accelerated aerobic glycolysis accompanied by increased glucose demand and employ glutamine as additional nutrient source. This metabolic adaptation induces upregulation of glucose transporters GLUT-1 and -3, and simultaneous targeting of both